Learn More
Thermo Scientific™ Flacons PEHD carrés à col large Nalgene™ avec bouchon
Remplissez facilement ces flacons en PEHD à col large carrés qui offrent une excellente résistance chimique, ce qui les rend adaptés à une grande variété d’utilisations.
30.45€ - 95.15€
Spécification
Couleur | Naturels, transparents |
---|---|
Description | Flacon carré à col large |
Matériau | HDPE |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10145660
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0002 |
60 ml | 28 mm |
30.45€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10379630
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0006 |
175 ml | 38 mm |
39.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10524051
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0008 |
250 ml | 43 mm |
56.45€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10400011
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0016 |
500 ml | 53 mm |
95.15€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10248280
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0032 |
1 l | 63 mm |
66.20€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Les flacons carrés en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ sont faciles à remplir. Le PEHD présente une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, de sorte que ces flacons conviennent à un large éventail d’utilisations. Conviennent à la congélation jusqu’à -100°C (-148°F).
- Le large col facilite le remplissage
- Flacon de conception compacte pour un gain de place dans le congélateur
- Le PEHD présente une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, de sorte que ces flacons conviennent à un large éventail d’utilisations
- Les capuchons sans liner assurent une étanchéité ultime, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Étanches†
Spécification
Naturels, transparents | |
HDPE | |
Naturel, translucide | |
Oui | |
Large | |
Oui | |
Sans joint | |
Bouchon à vis |
Flacon carré à col large | |
Non stérile | |
USP classe VI ; FDA - 21 CFR | |
Non | |
Carré | |
Flacon carré à col large | |
Polypropylène | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.