Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté, 500 ml
Conditionnez et expédiez vos milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PETG Nalgene. Ces flacons durables à parois épaisses constituent une excellente barrière aux gaz.
198.00€ - 616.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage de supports et de sérums |
Matériau | PETG |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | USP classe VI, Conforme FDA 21 CFR |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10561075
|
Thermo Scientific™
322020-0030 |
30 ml | 20-415 mm |
616.00€
280 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10304293
|
Thermo Scientific™
322020-0060 |
60 ml | 24-415 mm |
407.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10384333
|
Thermo Scientific™
322020-0125 |
125 ml | 38-430 mm |
227.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10140463
|
Thermo Scientific™
322020-0250 |
250 ml | 38-430 mm |
206.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10262953
|
Thermo Scientific™
322020-0500 |
500 ml | 38-430 mm |
235.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10622634
|
Thermo Scientific™
322020-1000 |
1 L | 38-430 mm |
210.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10222813
|
Thermo Scientific™
322020-2000 |
2 L | 53B |
198.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conditionnez et expédiez vos milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’un bouchon. Les flacons à parois épaisses et durables offrent d’excellentes propriétés barrières aux gaz et sont spécialement conçus pour le stockage des milieux et des sérums.
- À paroi épaisse et durables
- Incassables
- Offrent une excellente barrière aux gaz
- Conditionnés dans des plateaux sous film plastique thermorétracté
- Graduations moulées
- Flacons transparents pour une identification facile
- Non stériles
- Étanches†
Garantie : 90 jours
Spécification
Transparent | |
PETG | |
USP classe VI, Conforme FDA 21 CFR | |
Oui | |
Carré | |
HDPE |
Stockage de supports et de sérums | |
Non stérile | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon pour milieu de culture |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.