Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Code produit. 16430611
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Les flacons de culture en PETG™ carrés Thermo Scientific ™Nalgene sont certifiés stériles et apyrogènes
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
  • Élimine les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage
  • En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
  • Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
  • Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
  • Idéal pour la conservation et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et produits semi-ouvrés en vrac
  • Bien adaptés à la préparation et à la conservation de tampons, et à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
  • Conditionnés sous film plastique thermorétracté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 3,7 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,10 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage, préparation, confinement, stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Hauteur (métrique) avec bouchon 219 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 35/Cs.
Nb par paquet 5/Pk.
Quantité Case of 35
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) > 40°C
Poids (impériale) 17,5 lb
Faible taux de particules <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certifications/Conformité Conforme à la norme USP classe VI, certifié stabilisé aux rayonnements (SAL 10-6)
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Étroit
Type de produit Media Bottle
Largeur (impériale) 20,5 in
Hauteur (impériale) 8,67 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 92 mm