Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ sans bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Les flacons de culture carrés en PET Nalgene sont stériles, légers et incassables.
180.00€ - 198.00€
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
---|---|
Matériau | PET |
Stérilité | Stérile |
Closure Included | Non |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10292473
|
Thermo Scientific™
342044-0125 |
125 mL | 38-430 mm |
198.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15415895
|
Thermo Scientific™
842044-0125 |
125 ml | 38-430 mm |
198.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10069202
|
Thermo Scientific™
342044-0650 |
650 mL | 38 à 430 mm |
192.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10212913
|
Thermo Scientific™
342044-1000 |
1 l | 38-430 mm |
180.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons de culture carrés en PET Thermo Scientific™ Nalgene sont stériles, légers et incassables.Ils sont conçus pour être utilisés dans les lignes de remplissage.Les bouchons sont vendus séparément.
- Flacons stériles avec graduations et collier moulés
- Non cytotoxiques, non hémolytiques et apyrogènes
- Excellente étanchéité aux gaz
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
- Fabriqués à partir de matières sans composants d’origine animale
- Les flacons sont conditionnés sans bouchon - à commander séparément 342151-0384
Note:
Les flacons sont testés à chaque cycle de fabrication pour en garantir l’étanchéité†. Conviennent aux expéditions par voie aérienne. †Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Garantie: 90 jours
Spécification
28 mm | |
Stérile | |
Oui | |
Carré | |
38-430 mm |
PET | |
Non | |
Étroit | |
Flacon pour milieu de culture |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.