Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en HDPEcarrés à col étroit Nalgene™ avec bouchon
Description
Les flacons HDPE carrés Thermo Scientific Nalgene sont dotés de graduations moulées dans la masse et d’un bec verseur anti-goutte pour faciliter la mesure et la distribution.
Forme carrée gain d’espace et résistance aux substances chimiques.
- Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace et une préhension aisée
- Bouchons assurant une étanchéité† parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Gradué pour une distribution facile
- Étanches†
- Peut être utilisé à jusqu’à -100°C (-148°F)
- Non autoclavable
- Participent au programme de marquage ACT My Green Labs
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Les récipients Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml (16 oz) |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Naturels, transparents |
Description | Flacon carré à col étroit |
Diamètre (impériale) | 2,9 po |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1.1 po |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Comprend | Bouchons étanches à vis en polypropylène |
Matériau | HDPE |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.