Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG ambré Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté
Les flacons de culture carrés en PETG ambré Nalgene sont équipés de bouchons en PEHD et répondent aux exigences USP de résistance à la lumière ; ils conviennent idéalement pour les milieux de culture, les tampons et les sérums.
250.00€ - 536.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | PETG |
Stérilité | Non stériles |
Certifications/Conformité | Les matériaux des flacons de culture en PETG et des bouchons en PEHD satisfont aux normes de test biologiques actuelles, notamment USP classe VI, USP661 et Pharmacopée européenne de toxicité anormale. |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10049442
|
Thermo Scientific™
322021-0030 |
30 ml | 20 mm |
536.00€
280 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10059442
|
Thermo Scientific™
322021-0060 |
60 ml | 24 mm |
449.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10581265
|
Thermo Scientific™
322021-0125 |
125 ml | 38-430 mm |
250.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons de culture en PETG ambré carrés Thermo Scientific™ Nalgene comprennent des bouchons en PEHD. Les flacons ambrés translucides répondent aux exigences de résistance à la lumière de l’USP et conviennent idéalement pour les milieux de culture, les tampons et les sérums.
- Paroi épaisse, incassables et durables
- Conception carrée pour un gain de place
- Graduations moulées
- Non stériles, apyrogènes et non cytotoxiques
- Étanches†, avec col antigouttes et bague du col moulée
- Les flacons en PETG constituent une excellente barrière aux gaz, avec transparence et une perméabilité réduite au CO22 et à l’O22
- Le flacon et le bouchon ambrés offrent une protection pour les réactifs photosensibles
Informations de commande :
Produits conditionnés sous film plastique thermorétracté dans des plateaux, puis emballés dans des cartons à double épaisseur de PE pour les applications en salle blanche.
Recommandé dans les cas suivants :
pour le stockage et l’expédition de milieux liquides, tampons et sérums photosensibles
Remarque :
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Garantie: 90 jours
Spécification
Ambré | |
Non stériles | |
Oui | |
Large | |
Flacon pour milieu de culture |
PETG | |
Les matériaux des flacons de culture en PETG et des bouchons en PEHD satisfont aux normes de test biologiques actuelles, notamment USP classe VI, USP661 et Pharmacopée européenne de toxicité anormale. | |
Oui | |
Carré | |
PEHD |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.