Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Assurez une distribution sûre et efficace des liquides grâce aux robinets Thermo Scientific™ Nalgene™ pour cuves de stockage, pour une utilisation avec des cuves Nalgene™ jusqu’à 100 gallons avec un bossage fileté installé en usine.
287.00€ - 590.00€
Spécification
Type | Robinet |
---|---|
Capacité (impériale) | 100 gal |
Capacité (métrique) | 100 gal. |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Matériau | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12867830
|
Thermo Scientific™
6420-0500 |
PEBD | Filetage mâle NPT 12.7 mm |
287.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12877830
|
Thermo Scientific™
6420-0750 |
PEBD | Filetage mâle NPT 19 mm |
313.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15981651
|
Thermo Scientific™
6421-0010 |
Polypropylène | Filetage femelle 1.12 po x 12 |
590.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Assurez une distribution de liquide sûre et efficace à partir des réservoirs grâce aux robinets pour réservoirs de stockage Thermo Scientific™ Nalgene™. Les robinets sont à utiliser avec des réservoirs Nalgene™ jusqu’à 100 gal avec bouton fileté monté en usine.
Incluent :
- Joints toriques en PTFE (la réf. 6421-0010 comprend deux joints toriques)
Garantie :
90 jours
Remarque :
Avant l’installation, vérifiez que la résistance chimique du récipient et du robinet sont compatibles.
Spécification
Robinet | |
100 gal | |
100 gal. | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.