Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons septum Nalgene™
Les bouchons septum Thermo Scientific Nalgene possèdent un septum bi-matière qui offre une étanchéité au gaz accrue ; La version PVDC offre une amélioration plus de 40 fois supérieure en termes de taux de transmission CO2.
437.33€ - 849.41€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Description | Bouchon pour flacons de culture Nalgene |
Matériau | HDPE |
Conditionnement | En vrac |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Nbre par carton | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Nbre par carton | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13127673
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
342178-0384 |
38-430 mm | 240 | Stérile |
849.41€
240 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11344465
![]() |
Thermo Scientific™
342178-0240 |
24-415 mm | 200 | Stérile |
437.33€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Combinez l’étanchéité élastomère du silicone avec les surfaces de contact non réactives du réactif en polytétrafluoroéthylène dans les bouchons Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum, à utiliser avec les flacons de milieu en PET & PETG stériles Nalgene™.
- Sans adhésifs
- Non cytotoxique, non hémolytique, apyrogène.
- Taille 38 - 430
- Stérile
Spécification
Blanc | |
HDPE | |
Stérile | |
Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485 | |
Stérile | |
Flacons de milieux en PET et PETG stériles Nalgene |
Bouchon pour flacons de culture Nalgene | |
En vrac | |
Silicone, PTFE | |
Oui | |
Bouchon | |
Polyéthylène |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.