Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons hermétiques Nalgene™ pour tubes de centrifugeuse Oak Ridge
Assurez l’étanchéité des flacons à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™ à leurs vitesses maximales recommandées grâce à ces bouchons hermétiques.
Marque: Thermo Scientific™ DS3132-0058
Description
Assurez l’étanchéité† des flacons à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™ à leurs vitesses maximales recommandées grâce aux bouchons hermétiques Nalgene pour tubes de centrifugeuse Oak Ridge. Ils sont également recommandés pour une utilisation en cas de centrifugation de matières dangereuses.
Compatibilité :
- DS3132-0058 : pour une utilisation avec des flacons de centrifugeuse Nalgene 3140-0250 et 3140-0250
- DS3132-0063 : pour une utilisation avec des flacons de centrifugeuse Nalgene 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1010 et 3122-1000
- DS3132-0020 : pour une utilisation avec les tubes Nalgene Oakridge, volumes de 28 ml et 30 ml
- DS3132-0024 : pour une utilisation avec les tubes Nalgene Oakridge, volumes de 35 ml et 50 ml
Remarque :
Avant l’autoclavage, placez le bouchon sur le dessus du récipient sans engager le filetage.
Spécification
58 mm | |
Autoclavables | |
Polypropylène, caoutchouc rouge | |
2 | |
Tubes de 250 ml |
Bouchon pour tubes à centrifuger | |
Convient Oak Ridge Tube Taille 250mL | |
2 | |
Nalgene™ |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.