Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rondes en polycarbonate Nalgene™ Clearboy™ avec robinet, 10 l
Utilisez ces bonbonnes rondes en PC pour préparer des cultures et des milieux de volume important. Elles sont plus légères, plus sûres et plus durables que les bonbonnes en verre. Utiles pour le contrôle visuel de la qualité.
277.00€ - 353.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 83B |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 66 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10722332
![]() |
Thermo Scientific™
2317-0020 |
10 L |
277.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10684071
![]() |
Thermo Scientific™
2317-0050 |
20 L |
353.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Préparez des milieux et des cultures de grand volume avec la bonbonne Clearboy™ ronde en PC Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet. Ces bonbonnes durables sont plus légères et plus sûres que le verre, et particulièrement utiles pour l’inspection visuelle de la qualité du contenu. Idéales pour le stockage réfrigéré ou congelé de solutions aqueuses ou pour la distribution d’eau stérile, de réactifs aqueux et de milieux.
Caractéristiques :- Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- Bossage de robinet moulé pour une résistance et une étanchéité accrues
- PC transparent pour une inspection et une mesure des volumes facilitées
- Conviennent au mélange, au stockage et à la congélation des réactifs à base aqueuse et des produits biologiques
- Conçues avec un col de 83 mm pour accepter des accessoires TopWorks et Nalgene pour une plus grande polyvalence
- Graduées
- Étanches†
- Autoclavables pour applications stériles
Contenu :
Bouchon à vis à bossage en PE et joint en TPE. Consultez les instructions d’autoclavage pour de plus amples informations.
Remarque :
Désengagez complètement le filetage du bouchon et déposez le robinet avant l’autoclavage.
Observez les instructions de la notice du produit relative à l’autoclavage pour vous assurer de son bon fonctionnement.
Remarque : L’adaptateur de tube n’est pas autoclavable.
Garantie : 90 jours. Pour les conditions de garantie, veuillez contacter technicalsupport@thermofisher.com.
Spécification
Autoclavable | |
83B | |
66 mm | |
Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l | |
PC | |
1 Ea. |
Polypropylène | |
Transparent | |
Convient pour le mélange, le stockage et la congélation de réactifs aqueux et de produits biologiques, particulièrement utiles pour l’inspection visuelle qualitative des contenus. | |
Robinet | |
4/Cs. | |
Bonbonne avec robinet |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.