Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoir de filtration réutilisable Nalgene™ avec pince
Utilisez cet entonnoir de filtration réutilisable pour le contrôle qualité microbiologique et les tests de particules à haut débit. La pince à ouverture rapide permet un retrait simple et rapide des membranes.
Marque: Thermo Scientific™ DS0315-0047
Description
Effectuez des tests de contrôle de la qualité des particules et microbiologiques à haut débit en utilisant l’entonnoir filtrant réutilisable Thermo Scientific™ Nalgene™ avec pince. La pince à dégagement rapide permet une récupération rapide et facile des membranes pour un traitement efficace d’un grand nombre d’échantillons. L’entonnoir en polysulfone durable et incassable est solide, non toxique et peut être lavé et autoclavé à plusieurs reprises.
Caractéristiques :- Ajustement parfait pour éviter toute dérivation même après l’autoclavage
- Réservoir gradué de 100 à 250 ml par incrément de 25 ml
- Pince en aluminium permettant un fonctionnement d’une seule main et un remplacement facile de la membrane
Contenu : entonnoir en PSU robuste ; Couvercle en copolymère de polypropylène avec trois ports ; Trois bouchons emboîtants en TPE ; Plaque de support pour membrane de 47 mm ; Joint en silicone ; Bouchon n° 8 (orifice de 0.5625″) ; Pince en aluminium
Spécification
47 mm | |
PSU | |
High-throughput particle and microbiological QC testing | |
1 Ea. |
250 ml | |
Autoclavable | |
Rugged Polysulfone Funnel, Polypropylene Copolymer Cover with 3 ports, Friction-fit TPE Caps (3 caps), Support Plate for 47 mm membrane, Silicone Gasket, No. 8 Stopper with 0.5625 in. hole, Aluminum Clamp | |
Filtering Funnel |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.