Learn More
Thermo Scientific™ Pompes à vide manuelles sans manomètre Nalgene™
Les pompes à vide manuelles sans manomètre Thermo Scientific Nalgene sont fabriquées en PVC.
146.00€ - 234.00€
Spécification
Description | Pompe à vide manuelle réparable |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Nbre par carton | 4 |
Vide max. | 635 mm (25 in) Hg |
Type | Pompe à vide |
Code produit | Marque | Débit | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10008570
![]() |
Thermo Scientific™
6131-0010 |
15 cc | 6132-2000 |
146.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10739511
![]() |
Thermo Scientific™
6131-0020 |
36 cc | 6132 à 3000 |
234.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Les pompes à vide manuelles sans manomètre Thermo Scientific Nalgene sont fabriquées en PVC.
La poignée revue et corrigée ajoute à la robustesse de ces pompes.
- Atteignent rapidement et maintiennent un vide de 25 in.Hg, soit 635 mmHg.
- La gâchette de la pompe à vide peut être utilisée d’une seule main et il suffit d’une pression de l’index pour la remise sous pression.
- Vitesse de remise sous pression réglable.
- Deux pressions suffisent à obtenir le vide maximal à l’orifice taré.
- Un capuchon amovible est placé sur l’orifice d’évacuation et la gâchette pour permettre une remise sous pression sans que la pompe ne soit débranchée de la conduite.
- Sans manomètre à vide.
- Vitesse de remise sous pression réglable contrôlée par la gâchette de la pompe.
- L’embout s’adapte sur une tubulure standard in. de 6,4 mm de DI.
Spécification
Pompe à vide manuelle réparable | |
4 | |
Pompe à vide |
1 | |
635 mm (25 in) Hg |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.