Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en polycarbonate Nalgene™ Clearboy™ avec robinet, 20 l
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
271.00€ - 281.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 100 mm |
Couleur | Transparent |
Description | Bonbonne Carboy rectangulaire transparente autoclavable avec robinet |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10633521
|
Thermo Scientific™
2322-0020 |
9 l |
281.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10008080
|
Thermo Scientific™
2322-0050 |
20 l |
271.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage. Elles se caractérisent par une robuste poignée en acier inoxydable et une résistance aux chocs extrême. Idéales pour une utilisation en chambre froide. Autoclavables / Transparentes / Graduées / Étanches†.
- Avec robinet en polypropylène et bouchon à visser ; Joint en TPE
- Large ouverture facilitant le remplissage, le transfert et le nettoyage des bonbonnes
- Graduation moulée, incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
- Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
- Sa paroi transparente rend cette bonbonne idéale lorsqu'il est nécessaire de pouvoir inspecter le contenu.
- Suivre les instructions d'autoclavage fournies avec le produit pour un fonctionnement dans les règles
- Autoclavables / Transparentes / Graduées / Étanches†
- Les bonbonnes avec robinet sont graduées “To Deliver” (Pour distribuer) et comprennent un système de fermeture du robinet
- Les bonbonnes sans robinet sont graduées “Pour stocker”
† Le terme “étanche” s'applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui remplissent les critères suivants : a) Systèmes de fermeture de flacon / bouteille / entonnoir présentant une fermeture inférieure à 100 mm, qui, lorsqu'ils sont remplis d'eau puis mis tête en bas, résistent à une pression d'air de 2 psig pendant 2 minutes, le tout sans fuite d'eau ; b) Systèmes de fermeture de flacon / bouteille / entonnoir présentant une fermeture supérieure à 100 mm qui, lorsqu'ils sont remplis d'eau puis mis tête en bas pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d'eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour garantir un usage en toute sécurité, Thermo Fisher Scientific conseille à ses clients de tester les bouteilles et les systèmes de fermeture Nalgene dans les conditions d'application prévues. Les bouteilles et les bonbonnes Nalgene restent étanches à température et pression ambiantes si elles sont utilisées avec leurs systèmes de fermeture Nalgene.
Spécification
Autoclavables | |
100 mm | |
Bonbonne Carboy rectangulaire transparente autoclavable avec robinet | |
Idéal lorsque l’inspection visuelle des contenus est nécessaire | |
Polycarbonate | |
Bonbonne avec robinet |
Polypropylène | |
Transparent | |
86 mm | |
Bossage de robinet moulé avec adaptateur de tubulure | |
1 Ea. |