Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps
Scellez les bonbonnes de manière répétée et en toute fiabilité grâce aux raccords union en PVDF Nalgene™ Thermo Scientific™ avec joints en silicone et pièces de fermeture.
Marque: Thermo Scientific™ 2670-0300
Description
Scellez les bonbonnes de manière répétée et en toute fiabilité grâce aux raccords union en PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™ avec joints en silicone et bouchons.Moulés à partir de fluorure de PVDF, ces raccords filetés sont un système de raccord entièrement autoclavable.
- Disponibles en trois tailles et avec des raccords de type Tri-Clover et Mini
- Filetés et autoclavables
- Recommandé pour une utilisation sur les bonbonnes sanitaires Nalgene™ (réf. cat. 2261, 2630 et 2640) et les bouchons d’extrémité Nalgene™ (réf. n° 2688 et 2689)
- Recommandé pour une utilisation sur les bonbonnes autoclavables Nalgene™ avec robinet (réf. cat. 2319)
Spécification
1/Sachet, 1/Carton | |
PVDF | |
3 in |
Tri-Clover | |
Bonbonnes sanitaires Nalgene™, bonbonnes autoclavables Nalgene™ avec robinet |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.