Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil bas en PPCO Nalgene™ pour flacons de micro-conditionnement : stériles, conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Identifiez rapidement les échantillons grâce à des bouchons stériles à profil bas moulés en résine de PPCO de haute pureté contenant peu de métal, disponibles dans une variété de couleurs.
120.19€ - 159.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Copolymère de PP
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Copolymère de polypropylène
Quantité 500 sachets, 1 000 boîtes
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10512425
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-0110
Naturel
158.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11314475
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-1112
Rose
120.19€
1000 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10600914
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-0111
Blanc
120.19€
1000 pièces
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10747283
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-0112
Jaune
157.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 07-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10671674
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-0114
Vert
132.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 15-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10542615
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-0115
Rouge
159.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 07-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10384003
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-0116
Bleu
124.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10120323
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-0118
Violet
120.19€
1000 pièces
Expédition estimée: 07-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10344053
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
342821-1111
Ambré
132.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 17-06-2025
Description
Identifiez rapidement les échantillons à l’aide des bouchons à profil bas en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons de micro-emballage, proposés dans une variété de couleurs. Ces bouchons étanches sont moulés dans une résine copolymère de polypropylène (PPCO) de haute pureté, contenant peu de métal, parfaite pour les réactifs de PCR. Les bouchons sont stériles et prêts à l’emploi.
Bouchons en PPCO :
  • Stériles à 10-6 SAL
  • Sans DNase / RNase
  • Non cytotoxiques et apyrogènes 
  • Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de microconditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de microconditionnement sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1,000 par boîte. Les flacons stériles doivent être commandés séparément (n° de catalogue 342800, 342805).
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
11 mm
Stérile
500 sachets, 1 000 boîtes
11 mm
Copolymère de PP
Copolymère de polypropylène
Bouchon
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à profil bas en PPCO Nalgene™ pour flacons de micro-conditionnement : stériles, conditionnés en vrac