Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de micro-emballage Nalgene™ non stériles, ambrés, en PPCO
Protégez les réactifs photosensibles grâce à ces flacons de micro-conditionnement ambrés en PPCO à fond conique qui permettent de récupérer tout le contenu.
186.00€ - 187.00€
Spécification
Description | Tubes de micro-conditionnement |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Matériau | PPCO |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10652824
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
362805-0005 |
0.5 ml |
187.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10354383
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
362805-0020 |
2 ml |
186.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les tubes de micro-emballage Thermo Scientific Nalgene non stériles sont moulés à partir d'une résine copolymère de polypropylène (PPCO) de haute pureté, contenant peu de métal, non pyrogénique et non cytotoxique.
Les tubes ont une bordure et présentent des intérieurs coniques, permettant la récupération de tout le contenu.
Les tubes et les bouchons (listés séparément) ont été testés ensemble à une pression 7,5 psi pour l'expédition par avion.Conformes aux normes de la classe VI de l'USP ; apyrogènes.
Jetables.
Centrifugeables à 13 000 × g
Bouchons de couleur vendus séparément.
Spécification
Tubes de micro-conditionnement | |
Ambré | |
PPCO | |
1000 | |
Copolymère de polypropylène | |
49 mm | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
8 mm | |
13 mm | |
Non stérile | |
500 | |
Bouchon à vis (non inclus) | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Flacon |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.