Learn More
Ensemble de robinet d’arrêt de rechange pour entonnoirs de séparation en polypropylène Nalgene™ avec bouchon
Effectuez diverses tâches de laboratoire avec les entonnoirs de séparation en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, chimiquement inertes, translucides et autoclavables.
Marque: Thermo Scientific Nalgene 714301-1025
67.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
C’est une pièce de rechange pour les entonnoirs de séparation 4300 et 4301 Nalgene™.
Effectuez une variété de travaux de laboratoire avec un ensemble de robinet de rechange Thermo Scientific™ chimiquement inerte, translucide et autoclavable pour les entonnoirs de séparation en polypropylène Nalgene™ avec bouchon. Le bouchon présente une excellente résistance chimique et ne nécessite aucune lubrification.
Caractéristiques :
- Les lignes de séparation entre les liquides non miscibles peuvent être aisément observées
- L'interface de phase peut être observée jusqu'au niveau du robinet d'arrêt.
- Les robinets d’arrêt en TFE ne requièrent pas de lubrification, ce qui rend leur manipulation et leur utilisation plus commode
- Les ampoules à décanter sont chimiquement compatibles avec un large éventail de réactifs.
- Autoclavables / Étanches
Inclut :
- Entonnoir en PP, robinet d’arrêt et boîtier en Teflon TFE, bouchon à visser en PP
- Pour le robinet d’arrêt de rechange, commander la réf. 714301-1025
- Les entonnoirs sont susceptibles de se ramollir et de gonfler lors d’une exposition prolongée aux solvants agressifs, bien que ces effets soient réversibles.
- Longueur de la tige : 65 mm. Autoclavables à l’exception du robinet d’arrêt qui se retire aisément pour une stérilisation chimique.
- Autoclavables, à l’exception du robinet d’arrêt qui se retire aisément pour une stérilisation chimique.
Spécification
TFE | |
Ensemble de robinet d’arrêt en téflon de rechange | |
Entonnoirs de séparation Nalgene™ 4300 et 4301 |