Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon pour adaptateur de sonde en polypropylène Nalgene™
Insérez des sondes de 7 à 14 mm de diamètre dans des flacons ou récipients de culture avec finition de col 38-430 en utilisant ce bouchon pour adaptateur de sonde en polypropylène.
Marque: Thermo Scientific™ 2145-0384
Description
Bénéficiez d’un accès contrôlé à l’intérieur des récipients de culture. Le bouchon pour adaptateur de sonde en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ permet l’insertion de sondes de 7 à 14 mm de diamètre dans des récipients de culture avec finitions de col 38-430.
- Moulé en polypropylène autoclavable et prêt pour stérilisation sur site
- Comprend un joint en silicone pour garantir un joint étanche†
- Permet l’insertion de sondes de 7 à 14 mm de diamètre dans des récipients de culture d’1 L et 12 L.
- Idéal pour une utilisation avec n’importe quel flacon ou récipient de culture Nalgene à finition de col 38-430
Spécification
Conique | |
Systèmes Cell Factory EasyFill | |
CentriStar | |
Case of 2 |
Tube en silicone durci au platine et connecteur en polycarbonate | |
Autoclavable | |
38,8 mm (Environ) |
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Afin de garantir une utilisation sûre, il est conseillé aux clients de tester les bouteilles et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene.