Learn More
Thermo Scientific™ Attache en polypropylène Nalgene™
De complètement ouvert à complètement fermé en passant par un débit limité—vous pouvez contrôler de manière précise et d’une seule main l’écoulement de fluide grâce à l’attache en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marque: Thermo Scientific™ 6165-0002
Description
De complètement ouvert à complètement fermé en passant par un débit limité—, vous pouvez contrôler de manière précise et d’une seule main l’écoulement de fluide grâce à l’attache en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Cette pince en plastique résiste à la rouille, la corrosion et la déformation. Moulée en une pièce sans angles vifs, elle s’adapte à une grande variété de tubulures.
Spécification
12/sachet ; 72/boîte | |
Polypropylène | |
Attache ; compatible avec les tubulures d’un D.E. de : 1/4 à 7/16 po |
Attache | |
Compatible avec les tubulures d’un dia. ext. de : 1/4 à 7/16 po |