Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne à vide robustes Nalgene™ en PP avec poignée
S’utilise avec : Idéales pour les conditions les plus extrêmes ; Autoclavables ; Matériau du bouchon : PP ; Couleur : Blanc
158.00€ - 212.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 83B |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonnes à vide à usage intensif |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10728681
|
Thermo Scientific™
2226-0020 |
10 l |
158.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10274301
|
Thermo Scientific™
2226-0050 |
20 l |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Parfaitement adaptées aux conditions de service les plus extrêmes, les bonbonnes à vide robustes en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ s’avèrent utiles en tant que pièges à vide et maintiennent un vide total pendant huit heures au maximum. Fabriquées en polypropylène naturel à parois épaisses assurant une solidité accrue, elles sont fournies avec un bouchon en PP 83B blanc avec joint en TPE (élastomère thermoplastique). Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide. S’adaptent parfaitement à de nombreux bouchons 83B en option avec des ensembles de raccords standard (comme les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™ Top Works™ et Nalgene™) et personnalisés.
- Autoclavable lorsque le filetage du bouchon est désengagé et que la bonbonne est vide
- Absence d’évaluation dans le cadre d’une utilisation sous pression
Informations de commande :
- Pour plus d’options de bouchons dans les applications à vide, utiliser les bouchons de remplissage rapide / ventilation Nalgene (réf. 2158) ou les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene (réf. 2162)
- Sont inclus dans les accessoires supplémentaires : embouts cannelés universels Nalgene (réf. 6149)
- Pour les bonbonnes de 1 et 5 litres, reportez-vous aux bonbonnes à vide robustes Nalgene (réf. 2126)
Spécification
Autoclavable | |
83B | |
Bonbonnes à vide à usage intensif | |
Poignées | |
1 Ea. | |
Non-sterile |
Polypropylène | |
Blanc | |
Idéale pour les conditions de service les plus extrêmes, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
Polypropylène | |
Bonbonne avec poignée |