Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène Nalgene™
Les flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene facilitent la visibilité des niveaux de liquides.
46.67€ - 103.00€
Spécification
Matériau | PPCO |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Mouth Style | Étroit |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10470001
|
Thermo Scientific™
4102-0125 |
125 ml | 3 |
103.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10444881
|
Thermo Scientific™
4102-0250 |
250 ml | N°6 |
68.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10633151
|
Thermo Scientific™
4102-0500 |
500 ml | N°7 |
59.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10749681
|
Thermo Scientific™
4102-1000 |
1000 ml | N°8 |
46.67€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10065200
|
Thermo Scientific™
4102-2000 |
2000 ml | N°10 |
62.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene facilitent la visibilité des niveaux de liquides.
Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire.
- Translucides.
- Autoclavables.
- Modèle de 2000 ml doté de graduations moulées.
- Sans bouchon.
Spécification
PPCO | |
Non | |
Non stérile |
Autoclavables | |
Étroit | |
unie |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.