Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange
Description
Utilisez les bonbonnes autoclavables en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ avec brides sanitaires 1,5 in. comme ports de distribution ou avec un raccordement sécurisé pour réservoirs d’alimentation des systèmes tels que des colonnes de chromatographie ou fermenteurs.
- Poignées moulées facilitant le transport des récipients
- Graduations moulées de 1 gal et de 5 l
- USPVI / Autoclavables / Graduées / Étanches†
Inclus :
Bouchon de taille 83B ; compatible avec les bouchons en caoutchouc n° 13,5.
Remarque :
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 5,3 gal |
Capacité (métrique) | 20 l |
Certifications/Conformité | USP classe VI, non cytotoxique |
Matériau du bouchon | Joint d’étanchéité : Élastomère thermoplastique, bouchon : PP |
Taille du bouchon | 83 B |
Couleur | Blanc |
Description | Bride sanitaire pour bonbonne autoclavable |
Diamètre (métrique) externe | 282 mm |
À utiliser avec (application) | Réservoirs d’alimentation des systèmes tels que des colonnes de chromatographie ou fermenteurs., Storage, Transportation |
Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.