Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Description
Effectuez un transfert de liquide aseptique ou un échantillonnage dans les applications biopharmaceutiques avec bonbonnes sanitaires en polypropylène avec col sanitaire de 3 in. Thermo Scientific™ Nalgene™. La soudure du col sanitaire de la bonbonne est facile à nettoyer sans pas de vis.
- Polyvalentes avec bride sanitaire tri-clover de 3 po
- La conception sanitaire offre moins de surface susceptible d’être contaminée
- Autoclavables/Étanches†
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 12.5 gal |
Capacité (métrique) | 50 l |
Taille du bouchon | 3 in |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonnes à raccord sanitaire de 3 in |
Diamètre (métrique) externe | 379 mm |
À utiliser avec (application) | Effectuer un transfert de liquide aseptique ou un échantillonnage dans les applications biopharmaceutiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 545 mm |
Comprend | Poignées |
Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.