Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne en PP Nalgene™
S’utilise avec : À utiliser avec les grands lots de milieux de culture, la fabrication de produits de vaccination, le stockage de milieux et de produits chimiques en vrac ; Autoclavables ; Matériau du bouchon : PP ; Couleur : Blanc
116.00€ - 387.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 83B |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonne en polypropylène avec poignées |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10413491
|
Thermo Scientific™
2250-0020 |
10 l |
116.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10507701
|
Thermo Scientific™
2250-0050 |
20 l |
225.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10343231
|
Thermo Scientific™
2250-0130 |
52 l |
387.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Choisissez les bonbonnes autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ pour le stockage de lots importants de milieux de culture, de vaccins, de milieux en vrac et de produits chimiques. Ces bonbonnes sont équipées d’un col large pour faciliter le remplissage / la distribution et elles sont fabriquées en polypropylène naturel avec un bouchon 83B en polypropylène blanc et un joint en TPE (élastomère thermoplastique).
Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide. S’adaptent parfaitement à de nombreux bouchons 83B en option avec des ensembles de raccords standard (comme les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™ Top Works™ et Nalgene™) et personnalisés.
Caractéristiques principales :- Elles sont équipées de larges poignées latérales qui facilitent le transport et le déversement même les mains gantées
- Disponibles en versions 10, 20 et 50 l pour une utilisation dans de nombreuses applications biopharmaceutiques
- Graduées pour leur volume contenu par incréments de 1 gal et 5 litres pour une simplicité d’utilisation
- Systèmes de transfert de liquide Nalgene Top Works (Réf. 2135) facilitant le transfert aseptique de liquide
- Autoclavables / Graduées / Étanches†
Informations de commande :
- Sont inclus dans les options de bouchons supplémentaires : bouchons de remplissage rapide/ventilation Nalgene (Réf. 2158) ou bouchons de remplissage/ventilation Nalgene (réf. catalogue 2162)
- Sont inclus dans les accessoires supplémentaires : embouts cannelés universels Nalgene (Réf. catalogue 6149)
- Des ensembles de tubulures personnalisés sont disponibles. Veuillez consulter le configurateur des ensembles de tubulures personnalisés sur www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
Spécification
Autoclavable | |
83B | |
Bonbonne en polypropylène avec poignées | |
Poignées | |
1 Ea. | |
Non-sterile |
Polypropylène | |
Blanc | |
Pour les grands lots de milieux de culture, la fabrication de produits de vaccination, le stockage de milieux et de produits chimiques en vrac, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
PP | |
Bonbonne avec poignée |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.