Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour porte-filtres réutilisables Thermo Scientific Nalgene™ avec récipient
Pièces de rechange et accessoires pour les porte-filtres réutilisables Nalgene™ avec récipient
Marque: Thermo Scientific™ DS0390-0070
30.04 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conçu pour une utilisation dans une large gamme d’applications, le matériel et les accessoires de filtration Thermo Scientific™ Nalgene™ peuvent être utilisés en conjonction avec nos différentes gammes de dispositifs de filtration.
La cloche de remplissage transparente autoclavable s’adapte sur la plupart des flacons de milieu de culture.- Le polycarbonate non toxique ne se brise pas
- Rebord à billes pour un meilleur renforcement
- Équipée d’un adaptateur de tube autoclavable en polypropylène qui accepte des tubes de 0,25, 0,375 et 0,5in. de diamètre intérieur (6, 9, et 13 mm) Diamètre intérieur de la cloche, 2,875in. (70 mm) Le tube de remplissage intérieur anti-goutte mesure 2,5in. (63 mm) de longueur ; Diamètre extérieur 0,375in. (9 mm); Diamètre intérieur, 0,25in. (6 mm)
Spécification
Autoclavable | |
Polycarbonate | |
44,8 po | |
2,75 in |
Hauteur totale avec adaptateur : 114 mm ; diam. interne de la cloche : 70 mm | |
Cloche de remplissage | |
114 mm | |
70 mm |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.