Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Nalgene™
Les flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture.
Marque: Thermo Scientific™ 4108-0500
60.45 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Note: Le polycarbonate perd de sa résistance mécanique après des autoclavages répétés.
Description
Les flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture.
Plus surs que les flacons en verre, ils s'utilisent avec des agitateurs.
- Graduation en relief facilitant l'évaluation des niveaux de liquide
- Les bouchons à vis en polypropylène étanches, non contaminants protègent le contenu.
- Autoclavables / Transparents / Gradués
Spécification
16 oz | |
500mL | |
12 | |
Autoclavables | |
Oui | |
Non stérile | |
À vis |
Erlenmeyer avec fermeture à vis , 500 ml | |
PC | |
4 | |
Non | |
Étroit | |
unie | |
43mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.