Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Nalgene™
Les flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture et pour de nombreuses techniques de culture.
Marque: Thermo Scientific™ 4103-0125
96.32 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture et pour de nombreuses techniques de culture.
Plus surs que les flacons en verre, ils s'utilisent avec des agitateurs.
- Graduations moulées
- Le modèle en 500 ml constitue un flacon de combustion supérieur pour la microdétermination de la fluorine.
- Bouche dimensionner pour installer des bouchons de taille standard
- Autoclavables / Transparents / Gradués
Spécification
4 oz | |
125 ml | |
24 | |
Autoclavables | |
Oui | |
Non stérile | |
Bouchon n° 5 |
Flacon Erlenmeyer gradué PC 125 ml | |
PC | |
12 | |
Non | |
Étroit | |
unie |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.