Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en polycarbonate Nalgene™ avec bouchon hermétique
Traitez de grands volumes de récolte de cellules, de culottage et de purification de protéines grâce à ces flacons à centrifuger en polycarbonate.
117.00€ - 144.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Nb par paquet | 4 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité nominale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité nominale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10420613
|
Thermo Scientific™
3140-0250 |
250 ml |
117.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10758561
|
Thermo Scientific™
3140-0500 |
450 ml |
144.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Traitez de grands volumes de récolte de cellules, de pelletisation et de purification de protéines grâce aux flacons à centrifuger en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon hermétique, qui s’associent parfaitement aux rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moulés dans du polycarbonate transparent, ces flacons translucides sont autoclavables et offrent une résistance mécanique excellente.
- Moulés dans du polycarbonate qui facilite la visualisation des échantillons, ces flacons sont parfaits pour la centrifugation à vitesse faible à modérée d’échantillons biologiques et chimiques.
- Bouchon hermétique en polypropylène avec joint d’étanchéité en silicone pour une meilleure étanchéité† à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses
- Les flacons doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale
Informations de commande :
Lors de la centrifugation d’un flacon de 250 ml dans un rotor Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA, l’utilisation de l’adaptateur pour flacon à centrifuger Nalgene (DS3125-0250) est nécessaire.
Spécification
Translucide | |
4 | |
Autoclavable | |
Rond | |
Polypropylène, caoutchouc rouge | |
Non |
Polycarbonate | |
Oui | |
Non | |
Flacon à centrifuger | |
Bouchon hermétique avec joint en silicone |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.