Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes et bouteilles Biotainer™ en polycarbonate Nalgene™
Code produit. 10309347
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
125 ml
1 l
2 l
5 L
10 l
20 l
Forme:
Carré
Carré avec poignée
Rond
Taille du bouchon:
20 mm
38 mm
48 mm
Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes. Utilisez les flacons et bonbonnes stériles et prêts à l’emploi Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ spécialement conçus pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques. Parfaits pour la congélation.
  • Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
  • Les bouchons sont dotés d’un joint en silicone pour une parfaite étanchéité†
  • Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation.
  • Adaptés pour le stockage dans des conditions comprises entre -100°C et +100°C.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Capacité (impériale) 169,1 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 38 mm
À utiliser avec (application) Congélation, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 6/Cs.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 100°C
Matériau de revêtement Silicone
Certifications/Conformité USP classe VI, non toxique, USP <661>, apyrogène
Closure Included Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré avec poignée
Hauteur (métrique) 299 mm
Type de produit Media Storage Bottle
Hauteur (impériale) 11,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 166 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes