Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PMP Nalgene™, 30 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Description
Utilisez en permanence les béchers Griffin de forme basse en PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ à des températures de 150°C avec utilisation intermittente à 175°C. Ces béchers en polyméthylpentène ont la transparence du verre, une excellente résistance aux produits chimiques et une remarquable tolérance à la chaleur. Les béchers de toutes tailles présentent des graduations sérigraphiées faciles à lire.
- Matériau PMP transparent permettant de voir clairement le contenu du bécher
- Conception de bec verseur anti-goutte assurant justesse et contrôle pendant le transvasement
- Avec rainures pour un empilage facile
- Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
- Autoclavables / Gradués / Transparents
- Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 5,072 oz |
Couleur | Transparent |
Description | Bécher Griffin forme basse, PMP 150 ml |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | PMP (polyméthylpentène) |
Plage de graduations | 20 à 150 ml |
Incréments | 10 ml |
Quantité | 12; 36 |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.