Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polyméthylpentène avec bouchons Nalgene™
Les flacons en polyméthylpentène avec bouchons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene s'utilisent pour la titration, la préparation et le stockage des milieux de culture.
59.05€ - 122.00€
Spécification
Matériau | PMP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Mouth Style | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10098280
|
Thermo Scientific™
4109-0125 |
125 ml | 33 mm |
122.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10251761
|
Thermo Scientific™
4109-0250 |
250 ml | 38 mm |
59.05€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10508311
|
Thermo Scientific™
4109-0500 |
500 ml | 43 mm |
107.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10373361
|
Thermo Scientific™
4109-1000 |
1000 ml | 53 mm |
62.33€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons en polyméthylpentène avec bouchons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene s'utilisent pour la titration, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Autoclavables, ils sont une combinaison de plusieurs qualité : transparence, résistance aux composants chimiques et aux impacts, autoclavabilité.
- Transparents, chimiquement inertes ; ne réfléchissent pas les micro-ondes.
- Entièrement autoclavables (bouchons à dévisser complètement ou à ôter avant l'autoclavage.)
- Parfaits pour la préparation et le stockage de milieux de culture et les titrations.
- Toutes les tailles de flacons sont graduées.
Spécification
PMP | |
Non | |
Étroit | |
unie |
Autoclavables | |
Oui | |
Non stérile | |
À vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.