Learn More
Thermo Scientific™ Béchers avec poignées en PFA Thermo Scientific Nalgene™
Les béchers avec poignée Thermo Scientific Nalgene en PFA sont dotés d'une résistance chimique exceptionnelle et peuvent être utilisés régulièrement pour les applications nécessitant une très grande pureté.
375.00€ - 514.00€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Matériau | PFA |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Alert:
Non conçus pour être posés sur une plaque chauffante.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10480333
|
Thermo Scientific™
DS1511-1000 |
1000 ml |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565781
|
Thermo Scientific™
DS1511-3000 |
3000 ml |
514.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les béchers avec poignée Thermo Scientific Nalgene en PFA sont dotés d'une résistance chimique exceptionnelle et peuvent être utilisés régulièrement pour les applications nécessitant une très grande pureté.
Peuvent être utilisés (et ré-utilisés) avec des agents d'oxydations forts, des hydrocarbones et des cétones.
- Rigides et translucides, pour faciliter l'aperçu des niveaux de liquides.
- Poignée moulées pour faciliter la manipulation, et becs verseurs pour faciliter le déversement de liquides.
- Matériau “anti-adhésif” pour un nettoyage aisé des béchers et une résistance à la contamination.
- Résistent à des températures entre -270° et +250°C (-454° et +482°F).
- Non conçus pour être posés sur une plaque chauffante.
- Autoclavables.
Spécification
Naturel, translucide | |
Bécher | |
Non | |
Double échelle moulée |
PFA | |
Autoclavable | |
Oui | |
Poignée |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.