Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec filetage continu : non stériles, modules emballés sous film thermorétracté
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce aux flacons de sérum non stériles en PETG de coloris ambré. Conçus pour une utilisation avec des bouchons doublés à filetage continu.
Marque: Thermo Scientific™ 322032-0020
Description
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce aux flacons de sérum non stériles Thermo Scientific™ Nalgene. Ils sont plus légers que le verre. Utilisez-les avec des bouchons doublés à filetage continu (disponibles séparément).
Caractéristiques :
- PETG
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
- Conformes à la norme USP classe VI
- non stériles
- Étanches† avec des bouchons à filetage continu et revêtement Nalgene (disponibles séparément)
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Commandez les bouchons séparément Réf. 312158).
Spécification
Flacons à sérum | |
transparent | |
PETG | |
20 ml | |
153 | |
Nalgene™ | |
Bouchon à filetage continu (vendu séparément) | |
153 sachets, 612 boîtes | |
Flacon de sérum | |
Bouchon revêtu à filetage continu |
11 mm | |
30 mm | |
Non stérile | |
612 | |
2/3 oz | |
20 mL | |
64 mm | |
ISO 13485:2003 | |
20 / 415 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.