Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™
Flacons en PETG Biotainer™ Thermo Scientific™ Nalgene™ parfaits pour un stockage prolongé des matériaux sensibles au pH
1860.00€ - 2120.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PETG |
Stérilité | Stérile |
Plage de températures (métrique) | -40°C à 70°C |
Certifications/Conformité | USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1315 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16490621
|
Thermo Scientific™
CE-N3025-42 |
125 ml |
1929.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16480621
|
Thermo Scientific™
CE-N3005-42 |
500 ml |
2090.00€
70 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16410631
|
Thermo Scientific™
CE-N3110-42 |
1 l |
2120.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16430631
|
Thermo Scientific™
CE-N3230-42 |
2 l |
1860.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchons avec doublures en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité
- Les produits sont lavés avec de l’eau USP pour injection
- Manipulés dans des salles blanches de classe 5 avec des hottes d’emballage / d’inspection de classe 4 pour produire des produits à particules extrêmement faibles
- Certifiés et testés pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP 788 pour limiter toute contamination particulaire éventuelle
- Produits stériles et prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon
- Inclut deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant utilisation
Spécification
Transparent | |
Stérile | |
USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1315 | |
Étroit |
PETG | |
-40°C à 70°C | |
Non autoclavable | |
Flacon carré |