Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de validation propre certifié PC Nalgene™, 20 ml
Flacon de validation propre certifié PC Thermo Scientific™ Nalgene™ pour le stockage d’échantillons pharmaceutiques de grande valeur
2795.00€ - 5966.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage et transport de liquide |
Matériau | PC |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | USP 788 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16450601
|
Thermo Scientific™
383500-05 |
5 ml |
5966.00€
416 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16460601
|
Thermo Scientific™
383500-20 |
20 ml |
2795.00€
504 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Parfait pour le stockage de lots d’échantillons de produits pharmaceutiques coûteux pour le contrôle qualité
- Ces bouteilles à petit volume sont moulées dans les mêmes matériaux que des récipients plus grands, mais exigent moins de réactifs onéreux pour réaliser les tests de validation.
- Conforme à la norme USP 788
- Résistant aux chocs
- < 5 UE/ml d’endotoxine
Spécification
Transparent | |
PC | |
USP 788 | |
Validation Bottle |
Stockage et transport de liquide | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
20 mm |