Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10222913
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Stockez et expédiez en toute sécurité de petits volumes de réactifs précieux photosensibles avec ces flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque à utiliser dans les kits de test et de nombreuses applications de faible volume.
Stockez et expédiez en toute sécurité des réactifs sensibles à la lumière et en faible volume avec les flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™. Pour une utilisation dans les kits de test et dans de nombreuses applications de petit volume, ces flacons en polyéthylène haute densité sont dotés d’une fermeture en polypropylène ambré opaque sans revêtement qui garantit des performances étanches† sans revêtement susceptible de se déformer, de provoquer des fuites et de contaminer vos solutions. Les parois uniformes durables, apyrogènes et non cytotoxiques sont résistantes aux fissures et aux perforations.
  • Non stériles
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. 2 000 par carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.125 oz, 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 200 ml (0.125 oz)
Couleur Ambré opaque
Diamètre (métrique) intérieur de col 8 mm
Matériau PEHD ambré
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Stérilité Non stérile
Finition de col 13-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 41 mm
Type de produit Flacon de diagnostic
Hauteur (impériale) 1,58 po (avec bouchon) ; 1,52 po (sans bouchon)
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 13-415 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.