Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polysulfone Nalgene™ Oak Ridge avec bouchons hermétiques
Les tubes à centrifuger en polysulfone Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge solides et transparents, dotés d’une résistance accrue aux acides et aux bases, permettent de voir aisément les contenus.
Marque: Thermo Scientific™ 3137-0050
200.19 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Les tubes doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité pour des performances optimales
Description
Les tubes à centrifuger en polysulfone Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge solides et transparents, dotés d’une résistance accrue aux acides et aux bases, permettent de voir aisément les contenus. Équipé d’un bouchon de scellage pour† des performances étanches jusqu’à 50 000 x g.
Caractéristiques :- Fonds arrondis adaptés aux rotors grande vitesse
- Transparents, avec des reflets jaune paille
- Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 50 000 x g
- Les tubes doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité pour offrir des performances correctes.
- Autoclavables / étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec le bouchon Nalgene fourni
Informations de commande :
- Bouchons de scellage de rechange disponibles (réf. DS3132-0024)
- Cat. 3137-0050 conçue pour s’adapter aux rotors standard (la capacité réelle jusqu’au rebord est de 42 ml).
Spécification
PP (polypropylène) | |
Polysulfone (PSF) | |
10 | |
Oui | |
Rond | |
inclus | |
28,8 mm | |
Tube à centrifuger |
50 ml | |
50 | |
Non stérile | |
Rond | |
Bouchon à vis | |
Non | |
Non | |
50 000 x g |
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene associés.