Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PPCO naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux. Les flacons de diagnostic Thermo Scientific™ Nalgene™ en PPCO avec bouchons sont durables, autoclavables et utilisés dans les kits de tests et de nombreuses applications de petit volume. Ces flacons en copolymère de polypropylène naturel et translucide présentent des parois uniformes résistantes aux fissures et aux perforations Les flacons comprennent des bouchons en polypropylène sans revêtement de protection qui assurent l’étanchéité† sans recourir à un tel revêtement qui peut se déformer, provoquer des fuites ou contaminer vos solutions.
- Non stériles
- Autoclavable
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. 2 000 par carton.
Spécification
Spécification
Capacité | 0.25 oz, 8 ml |
Capacité (métrique) | 8 ml |
Capacité (impériale) | 0,25 oz |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
Matériau | PPCO |
Nbre par carton | 2000 |
Nb par paquet | 2000 |
Stérilité | Non stérile |
Finition de col | 20-415 mm |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.