Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD coloris naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux. Ces flacons étanches avec bouchons en polypropylène sont utilisés dans les kits de tests et dans de nombreuses applications à faible volume.
1421.07€ - 2370.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Nbre par carton | 2000 |
Nb par paquet | 2000 |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10477043
|
Thermo Scientific™
312002-9125 |
4 mL | 13 à 415 mm |
1425.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10444363
|
Thermo Scientific™
312002-9025 |
8 mL | 20 à 415 mm |
1421.07€
2000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10364673
|
Thermo Scientific™
312002-9050 |
15 ml | 20-415 mm |
2370.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux.Les flacons diagnostics Thermo Scientific™ Nalgene avec bouchons sont utilisés dans les kits de tests et de nombreuses applications de petit volume.Le PE haute densité naturel et translucide offre une conception durable avec des parois uniformes qui résistent à la séparation ou à la perforation.
Flacon polyéthylène HDPE• Capuchon vissant étanche polypropylène PP
• Un constat de vérification ou un certificat d'étalonnage est la preuve irréfutable de la justesse de vos mesures
• Il est la preuve irréfutable de la justesse de vos mesures
• Le contrôle d'étalonnage est établi par comparaison avec des instruments de référence rattachés aux étalons nationaux COFRAC
• Flacon bulk
• Bulk bouchons non montés
• Flacon translucide
Spécification
HDPE | |
2000 | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI. | |
Étroit | |
Sans joint |
2000 | |
Non stérile | |
Oui | |
Flacon de diagnostic | |
Non |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.