Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD ambré translucide à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10553955
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
Taille du bouchon:
24-415 mm
28-415 mm
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides photosensibles avec ces flacons à col étroit ambrés translucides, dotés d’une construction robuste et de bouchons en PP ambré.
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides photosensibles grâce à ces flacons à col étroit en polyéthylène haute densité ambré translucide. Les flacons de conditionnement en PEHD ambré translucide à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon sont solides et étanches† pour le conditionnement et sont dotés de bouchons en polypropylène ambré.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance aux impacts et aux produits chimiques
  • Avec bouchons en PP ambrés opaques
  • Les flacons ambrés translucides protègent contre la lumière et permettent d’observer le niveau de liquide
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur Ambré translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Couleur de bouchon Ambré opaque
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 101 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 1,99 in
Hauteur (impériale) 3,97 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-415 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.