Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO économiques à col étroit Nalgene™ avec bouchon, 30 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 11309614
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Réalisez des applications simples à usage général ne nécessitant pas de flacon lourd avec les flacons en PPCO économiques à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™.
Réalisez des applications simples à usage général ne nécessitant pas de flacon lourd avec les flacons en PPCO économiques à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en copolymère de PP sont des versions légères du flacon de qualité de laboratoire Nalgene original.
Caractéristiques :
  • Économiques et recyclables ; Conçues pour un usage unique
  • La translucidité permet de voir facilement les niveaux de liquide
  • Bouchons sans joint assurant une étanchéité parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavables/Étanches†
Remarque :
  • Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage
Inclut :
  • Bouchons en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon économique à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 72
Nb par paquet 72
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 85 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Hauteur (impériale) 3,34 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.