Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col étroit Nalgene™ avec bouchon : Autoclavables
Les flacons en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon permettent d’effectuer des applications de laboratoire nécessitant une excellente résistance aux produits chimiques et d’autoclavage avec et sans contenu.
11.80€ - 73.65€
Spécification
Couleur | Naturels, transparents |
---|---|
Description | Flacon à col étroit autoclavable |
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. |
Alert:
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30117592
|
Thermo Scientific™
2006-9125 |
4 ml | 13 mm |
11.80€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10150391
|
Thermo Scientific™
2006-9125_MX |
4 ml |
16.31€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10444681
|
Thermo Scientific™
2006-9025 |
8 ml | 20 mm |
13.75€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10241901
|
Thermo Scientific™
2006-9050 |
15 ml | 20 mm |
14.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10779481
|
Thermo Scientific™
2006-0001 |
30 ml | 20 mm |
21.75€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10363691
|
Thermo Scientific™
2006-0002 |
60 ml | 20 mm |
17.03€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10190291
|
Thermo Scientific™
2006-0004 |
125 ml | 24 mm |
28.30€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10159760
|
Thermo Scientific™
2006-0008 |
250 ml | 24 mm |
47.06€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10443151
|
Thermo Scientific™
2006-0016 |
500 ml | 28 mm |
73.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10363401
|
Thermo Scientific™
2006-0032 |
1 l | 38-430 mm |
51.40€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon permettent d’effectuer des applications de laboratoire nécessitant une excellente résistance aux produits chimiques et d’autoclavage avec et sans contenu. Ces flacons en copolymère de polypropylène translucides offrent une bonne clarté pour visualiser le contenu. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
- Les bouchons sans liner assurent une étanchéité† ultime, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Autoclavables
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
Naturels, transparents | |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Autoclavables | |
Boston Round | |
Sans joint | |
Bouchon à vis |
Flacon à col étroit autoclavable | |
Non stérile | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon à col étroit | |
Polypropylène (PP) | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.