Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté Code produit.: 10190173
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
GREENER_CHOICE
Product Code. 10190173
125 ml, 24-415 mm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Code produit. 10190173
Marque: Thermo Scientific™ 3420890004
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez la contamination biologique et particulaire grâce à ces flacons de conditionnement stériles, résistants aux produits chimiques et fabriqués dans un environnement contrôlé.
Minimisez la contamination biologique et particulaire avec les flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Caractérisés par leur structure stable et leur col étroit facilitant le versement, ces flacons en polyéthylène haute densité fabriqués dans un environnement contrôlé offrent une excellente résistance aux produits chimiques et sont stériles jusqu’à 10-6 SAL.
Caractéristiques :
  • Produits dans un environnement contrôlé 
  • Flacons en PEHD naturel avec bouchons en PP naturel sans joint d’étanchéité
  • Stérile à 10-6  SAL
  • RNase, DNase, ADNh et apyrogènes
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés sur plateaux sous film plastique thermorétracté avec bouchons montés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Transparent naturel
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Matériau HDPE
Nbre par carton 240
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 24 mm
Pré-stérilisé Oui
Certifications/Conformité Produits certifiés : Stériles 10-6) SAL, exempts de RNAse, DNAse, hDNA et de pyrogènes. Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 104 mm
Type de produit Flacon de conditionnement à col étroit
Hauteur (impériale) 4,09 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-415 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté >