Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ Locator Plus pour boîte cryogénique à 81 ampoules
Racks Locator Plus pour boîte cryogénique à 81 ampoules Thermo Scientific Nalgene pour un stockage efficace et de grand volume
286.43€ - 311.55€
Spécification
Capacité | Boîte cryogénique, 81-ampoule |
---|---|
Type | Rack cryogénique Locator™ Plus |
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10542144
|
Thermo Scientific™
HR509X19A |
Boîte cryogénique, 81-ampoule | Locator Jr. |
286.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12787065
|
Thermo Scientific™
HR509X20A-70 |
Boîte cryogénique, 81-ampoule | Pour : 4 Plus Locator |
311.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10185433
|
Thermo Scientific™
HR509X19A-70 |
Boîte cryogénique, 81-ampoule | Pour Locator Jr. Plus |
291.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Racks Locator Plus pour boîte cryogénique à 81 ampoules Thermo Scientific Nalgene pour un stockage efficace et de grand volume
- Conçus pour le stockage à long terme
- Dotés d’un cadre indexé et d’un système d’organisation des boîtes
- Portoir suspendu unique facilitant la récupération des échantillons
- Adapté aux méthodes de gestion informatisée et manuelle.
Spécification
Boîte cryogénique, 81-ampoule | |
Rack cryogénique Locator™ Plus |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ Locator Plus pour boîte cryogénique à 81 ampoules