Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Description
Stockez et transportez les solides et les poudres avec les bonbonnes à col large en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Une grande ouverture pratique facilite le nettoyage et la distribution et peut accueillir des mélangeurs verticaux. Les poignées disposées au niveau de l’épaulement garantissent un transport et un versement aisés, même les mains gantées. La bonbonne comprend des bouchons à vis en PP blanc étanches, de 100 mm.
- Fabriqués en polyéthylène basse densité
- Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
- Ouverture à col large pour s’adapter aux agitateurs verticaux et est pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres
- Étanche†/ non autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (impériale) | 5 gal |
Capacité (métrique) | 20 L |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 100-415 mm |
Couleur | Naturel |
À utiliser avec (application) | Stocker et transporter des matières solides, poudres et liquides, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Matériau | PEBD |
Nbre par carton | 4/Cs. |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.