Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large grand format Nalgene™ avec bouchon
Choisissez les flacons en PEHD à col large avec bouchon pour de nombreuses applications en laboratoire et sur le terrain, y compris le stockage de produits chimiques secs et l’échantillonnage d’eau.
31.85€ - 54.90€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Description | Grand flacon à col large |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 89 mm |
Matériau | PEHD |
Nbre par carton | 6 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10074810
![]() |
Thermo Scientific™
2120-0005 |
2 l |
31.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10176590
![]() |
Thermo Scientific™
2120-0010 |
4 l |
54.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Effectuez un grand nombre d'applications en laboratoire et sur le terrain, y compris le stockage de produits chimiques secs et l'échantillonnage d'eau avec les flacons en PEHD à col large grand format avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont parfaits pour une utilisation dans le congélateur à -100°C (-148°F). Le PEHD résistant aux produits chimiques est compatible avec un grand nombre de réactifs de laboratoire.
Caractéristiques :- L’excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools en fait des flacons polyvalents
- Ils peuvent être utilisés dans le congélateur jusqu’à −100°C (−148°F) pour un stockage à long terme
- Le capuchon sans joint ferme le flacon sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions
- Ce flacon n’est pas étanche aux liquides†
Contenu :
Bouchons à tête vissante de 100 mm en polypropylène
Spécification
Naturel | |
89 mm | |
6 | |
Non stérile | |
100 mm | |
Oui | |
Large | |
Grand flacon à col large | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
Grand flacon à col large | |
PEHD | |
1 | |
Blanc | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Non | |
Rond | |
Sans joint | |
100 mm | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.