Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vide à usage intensif en PPCO Nalgene™ avec bouchon : conditionnement de laboratoire
Description
Maintenez le vide total pendant un maximum de 24 heures grâce aux flacons à vide à usage intensif en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™. Parfaits pour un usage intensif en laboratoire de biotechnologie, ces flacons à parois épaisses peuvent supporter des applications multiples sous vide à température ambiante. Utilisables comme des flacons d’aspiration de déchets ou comme un contenant autoclavable pour les activités évolutives dans les applications de culture cellulaire.
- Copolymère de PP
- Grand format
- Col large
- Résistance aux produits chimiques
- Bouchons renforcés 53B et 83B avec joints TPE
Contenu : bouchons en polypropylène avec joint d’étanchéité
Compatible avec : une utilisation avec un bouchon de remplissage / ventilation (2162 vendus séparément)
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1 l |
Capacité (métrique) | 1 l |
Capacité (impériale) | 0,25 gal . |
Couleur | Naturel |
Description | Flacons à vide à usage intensif |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 39 mm |
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 6 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.