Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne stérile à usage unique en PEHD Nalgene™
Éliminez les coûts de nettoyage, de préparation et de configuration grâce aux bonbonnes en PEHD à usage unique, prêtes à l’emploi et livrées stériles qui sont parfaites pour stocker des liquides stériles et des produits pharmaceutiques / de biotechnologie.
272.00€ - 815.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Qualité alimentaire, USP classe VI, non cytotoxique |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 83 B |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10758851
|
Thermo Scientific™
342289-0050 |
20 L |
815.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15430655
|
Thermo Scientific™
342289-0075 |
33 L |
272.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Éliminez les coûts de nettoyage, de préparation et de configuration grâce aux bonbonnes en PEHD à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™ prêtes à l’emploi. Fournies stériles pour un usage unique, les récipients en polyéthylène de haute densité sont parfaits pour stocker des liquides stériles et des produits pharmaceutiques / de biotechnologie.
- PEHD, bouchon en polypropylène
- Autoclavable
- Stérile
- Étanche†
Spécification
Non autoclavable | |
Polypropylène | |
Blanc | |
Single-use | |
HDPE | |
Stérile |
Qualité alimentaire, USP classe VI, non cytotoxique | |
83 B | |
64 mm | |
Idéale pour stocker des liquides stériles et des produits pharmaceutiques/de biotechnologie, Transportation | |
Bonbonne |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.