Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne rectangulaire en HDPE Nalgene™
S’utilise avec : Pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
111.00€ - 134.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 100-415 mm |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10706801
|
Thermo Scientific™
2211-0020 |
9 L |
111.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10180341
|
Thermo Scientific™
2211-0050 |
20 L |
134.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Remplissez, transférez et nettoyez facilement les bonbonnes rectangulaires en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ sans robinet grâce à leur grande ouverture. Dotées d’une conception robuste et peu encombrante, ces bonbonnes en PEHD ont des graduations moulées pratiques pour délivrer un volume donnée en litres et gallons.
Caractéristiques :- Graduées avec des incréments de 1gal et 5 L pour une utilisation facilitée
- Pratiques pour les matériaux secs, comme les solides et les poudres
- Étanches†
Contenu :
- Bouchons à vis en PP de 100 mm
Spécification
Non autoclavable | |
100-415 mm | |
Pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
1 Ea. | |
Stérile |
Polypropylène | |
Blanc | |
PEHD | |
Bonbonne rectangulaire |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.