Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Créez des connexions rapides et fiables entre deux voies de transfert de liquides grâce aux connecteurs à déconnexion rapide Thermo Scientific™ Nalgene™.
33.00€ - 295.00€
Spécification
Type de produit | Raccord à déconnexion rapide |
---|---|
Matériau | PEHD |
Quantité d’emballage | 72 |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10345751
|
Thermo Scientific™
6150-0010 |
Dia. int. 1/4 à 5/16 in |
33.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11374535
|
Thermo Scientific™
6150-0020 |
Dia. int. 3/8 à 7/16 in |
295.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Créez des connexions rapides et fiables entre deux voies de transfert de liquides grâce aux connecteurs en PEHD à déconnexion rapide Thermo Scientific™ Nalgene™, qui permettent aux tubulures de s’ajuster parfaitement entre elles au moyen d’une simple torsion.
Deux tubulures effilées s’ajustent parfaitement entre elles avec un connecteur mâle / femelle, ce qui permet une connexion ou séparation rapide des lignes des appareils.Garantie: 90 jours
Spécification
Raccord à déconnexion rapide | |
PEHD | |
72 |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.